missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEPperCHIP™ Incubation Tray 3/4

Codice prodotto. 16377738
Cambia vista
Click to view available options
Number of Arrays:
3 arrays
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Number of Arrays Dimensione della confezione
16377738 3 arrays Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16377738 Fornitore PEPperCHIP™ N. del fornitore PPC.007.001

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Fully re-usable incubation tray for the analysis of up to 3 PEPerCHIP™ Peptide Microarrays in parallel in a single experiment.

  • Minimal sample consumption
  • Shaking incubation enabled
  • Fully reusable
  • Components: PVC-C base plate, PVC-C tray well plate with screws, silicon seal and acryl lid
  • Tray size: 12.8 x 8.55 cm
  • Well size: 4, 16 x 20 mm

Specifica

Number of Arrays 3 arrays
Formato 3 slots, 3 PEPperCHIP Peptide Microarrays, Format 4
Colore Black
Content And Storage Room Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery, protein-peptide interaction studies
Da utilizzare con (apparecchiatura) PEPperCHIP™ Peptide Microarrays
Include Base plate, slide format specific well plate and seal, screws and lid cover
N. di campioni 12
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.