Learn More
Aqualytic™ Incubator, thermostatic control +2°C to +40°C, with LED display, 255L capacity
Marca:  Aqualytic™ 438230
Dettagli aggiuntivi : Peso : 85.00000kg
Codice prodotto. 15217928
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range +2°C to +40°C, adjustable in steps of 0.1°C
  • Low power consumption
  • Illuminated LED Display
  • Power sockets inside incubator
  • Delivered with bottom grid
Volume: 255LNo. racks: 4No. Sockets: 7