Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indacaterol maleate
Codice prodotto. 16534434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16534434 250 mg 250mg
16524434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16534434 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 464652500
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 753498-25-8 | C28H32N2O7 | 508.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753498-25-8
Formula molecolare C28H32N2O7
Molecular Weight (g/mol) 508.57
Numero MDL MFCD20526769,MFCD18782702
InChI Key IREJFXIHXRZFER-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 5-{2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl}-8-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one; but-2-enedioic acid
SMILES OC(=O)C=CC(O)=O.CCC1=C(CC)C=C2CC(CC2=C1)NCC(O)C1=C2C=CC(=O)NC2=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Indacaterol maleate
Punto di fusione 195.0°C to 197.0°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso
Peso formulazione 508.57