Learn More
Indacaterol maleate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496436
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496436 100 mg 100mg
16431726 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16496436 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14299A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Indacaterol maleate
CAS 753498-25-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H32N2O7
Quantità 100 mg
Sinonimo QAB149
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (196.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NC2=C(C([C@@H](O)CNC3CC4=C(C=C(CC)C(CC)=C4)C3)=CC=C2O)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 508.56
Peso formulazione 508.56
Percent Purity 96.59%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only