Learn More
Indacaterol Maleic Acid Salt, TRC
Codice prodotto. 17968594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17968594 1 mg 1mg
17938324 25 mg 25mg
17908124 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17968594 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI4997501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753498-25-8
Formula molecolare C24 H28 N2 O3 . C4 H4 O4
Molecular Weight (g/mol) 508.56
Sinonimo 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Arcapta, Indacaterol maleate, Onbrez, QAB 149AFA
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid;5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-1H-quinolin-2-one
SMILES CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Indacaterol Maleic Acid Salt
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1
Peso formulazione 508.221