Learn More
Indacaterol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486436
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16486436 100 mg 100mg
16421726 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16486436 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14299
MedChemExpress Indacaterol(Onbrez; Arcapta) is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol(Onbrez
Specifications
Materiale o nome chimico Indacaterol
CAS 312753-06-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H28N2O3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (159.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNC2CC(C=C(CC)C(CC)=C3)=C3C2)C4=C1NC(C=C4)=O
Molecular Weight (g/mol) 392.49
Peso formulazione 392.49
Percent Purity 96.17%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only