Learn More
Indan-1-ol (1-Indanol), Mikromol™
Codice prodotto. 30051440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051440 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051440 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3667.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Indan-1-ol (1-Indanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Indanol
CAS 10-6-6351
Nomi componenti o analita 1-Indanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H10 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-, 1-Indanol (6CI,7CI,8CI), 1-Indanol, (±)-, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, (RS)-1-Indanol, (±)-1-Indanol, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, 1-Hydroxyhydrindene, 1-Hydroxyindan, NSC 31258, Indan-1-ol
InChI Formula InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OC1CCc2ccccc12
IUPAC Name indan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 134.175
Quantità 25 mg
Peso formulazione 134.0732 g/mol