Learn More
Indane-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10704682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10704682 5 g 5g
10047939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10704682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437990050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52205-85-3
Formula molecolare C9H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 216.679
InChI Key SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
PubChem CID 3142583
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Indane-5-sulfonyl chloride
Punto di fusione 45°C to 50°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 216.69
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indane-5-sulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.