Learn More
Indane, 95%
Codice prodotto. 10410531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10410531 5 g Bottiglia in vetro 5g
10349060 100 g Bottiglia in vetro 100g
10073460 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10410531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 292480050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-11-7
Numero MDL MFCD00003795
InChI Key PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-indene
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Indane
Nota nome 95%
Punto di fusione -51°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 176°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10
Indice di rifrazione 1.5350 to 1.538
Quantità 5 g
Beilstein 05,II,376
Indice di Merck 15, 4971
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: misciple in ethanol,diethyl ether;,slightly soluble in chloroform
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indan
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.