Learn More
Indane, 95%
Codice prodotto. 11449427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449427 100 mL 100mL
11459427 500 mL 500mL
11469427 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21442.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 496-11-7 | C9H10 | 118.179 g/mol
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
Solubility
Soluble in ethanol, diethyl ether, chloroform (slightly), and ether. Insoluble in water.
Notes
Keep away from acids, acid chlorides, acid anhydrides, strong oxidizing agents, carbon dioxide. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-11-7
Formula molecolare C9H10
Molecular Weight (g/mol) 118.179
Numero MDL MFCD00003795
InChI Key PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
PubChem CID 10326
ChEBI CHEBI:37911
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-indene
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Indane
Punto di fusione -51°C
Densità 0.962
Punti di ebollizione 175°C to 177°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 100 mL
Numero UN UN3295
Beilstein 1904376
Indice di Merck 14,4931
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly),and ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Indan