Learn More
Indane, TRC
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indan |
| CAS | 496-11-7 |
| Formula molecolare | C9 H10 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1H-Indene, 2,3-dihydro-, Indan (8CI), 2,3-Dihydro-1H-indene, 1,2-Hydrindene, 2,3-Dihydroindene, Benzocyclopentane, Hydrindene, Hydrindonaphthene, Indane, NSC 5292 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2C1 |
| IUPAC Name | 2,3-dihydro-1H-indene |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.176 |
| Peso formulazione | 118.078 |