Learn More
Indapamide, MedChemExpress
Descrizione
Indapamide is an orally active sulphonamide diuretic agent, that can reduce blood pressure by decreasing vascular reactivity and peripheral vascular resistance. Indapamide is also can reduce left ventricular hypertrophy.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indapamide |
| CAS | 26807-65-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H16ClN3O3S |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NN1C(C)CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(Cl)C(S(=O)(N)=O)=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 365.83 |
| Peso formulazione | 365.83 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only