Learn More
Indapamide
Codice prodotto. 15446009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446009 5 g 5g
15436009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446009 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63846.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 26807-65-8 | C16H16ClN3O3S | 365.83 g/mol
Used as an antihypertensive. Diuretic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Used as an antihypertensive
  • Diuretic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26807-65-8
Formula molecolare C16H16ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 365.83
Numero MDL MFCD00079375
InChI Key NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol
PubChem CID 3702
ChEBI CHEBI:5893
IUPAC Name 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
SMILES CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indapamide
Punto di fusione 160°C to 162°C
Colore White
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,4935
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol; Insoluble in water
Peso formulazione 365.83
Forma fisica Powder