Learn More
Tocris Bioscience™ Indatraline hydrochloride
Codice prodotto. 18095652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18095652 10 mg 10mg
18005352 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18095652 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 1588/10
Potent 5-HT uptake inhibitor; also inhibits dopamine and noradrenalin uptake
Indatraline hydrochloride is a potent monoamine uptake inhibitor. Inhibits transporters for 5-HT (SERT), dopamine (DAT) and noradrenaline (NET) (Ki values are 0.42, 1.7 and 5.8 nM respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96850-13-4
Formula molecolare C16H16Cl3N
Specifica
Materiale o nome chimico Indatraline hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 328.67
Purezza >99%
Peso molecolare 328.661