Learn More
Indaziflam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30322155 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322155 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14288300AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Indaziflam
CAS 950782-86-2
Nomi componenti o analita Indaziflam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H20 F N5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-[(1R,2S)-2,3-dihydro-2,6-dimethyl-1H-inden-1-yl]-6-(1-fluoroethyl)-, Indaziflam, Marengo, Specticle, Specticle 20WSP
InChI Formula InChI=1S/C16H20FN5/c1-8-4-5-11-7-9(2)13(12(11)6-8)19-16-21-14(10(3)17)20-15(18)22-16/h4-6,9-10,13H,7H2,1-3H3,(H3,18,19,20,21,22)/t9-,10?,13+/m0/s1
SMILES CC(F)c1nc(N)nc(N[C@@H]2[C@@H](C)Cc3ccc(C)cc23)n1
IUPAC Name 4-N-[(1R,2S)-2,6-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-6-(1-fluoroethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 301.36
Quantità 1 mL
Peso formulazione 301.1703 g/mol