Learn More
Indazole, 96%
Codice prodotto. 11916601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11916601 25 g Bottiglia in vetro 25g
10112590 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11916601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122120250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 271-44-3
Formula molecolare C7H6N2
Molecular Weight (g/mol) 118.14
InChI Key BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
PubChem CID 9221
ChEBI CHEBI:36669
IUPAC Name 1H-indazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Specifica
Materiale o nome chimico Indazole
Punto di fusione 146.0°C to 150.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 270.0°C (743.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 23,122
Indice di Merck 15,4976
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 118.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Needle-like Crystalline Powder