Learn More
Indene, 90%, technical, stabilized
Codice prodotto. 10245210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10245210 5 g Bottiglia in vetro 5g
10255210 250 g Bottiglia in vetro 250g
11994451 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10245210 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122140050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-13-6 , 98-29-3
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00003777
InChI Key YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC Name 1H-indene
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Specifications
Materiale o nome chimico Indene
Nota nome tech., 90%
Punto di fusione -5°C to 3°C
Colore White to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.5720
Quantità 5 g
Beilstein 05, 515
Indice di Merck 15, 4978
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Stabilizzatore 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Powder