Learn More
Indene, 90%, technical, stabilized
Codice prodotto. 11994451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 11994451
Marca: Thermo Scientific Acros 122140010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-13-6, 98-29-3
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00003777
InChI Key YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC Name 1H-indene
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Indene
Nota nome tech., 90%
Punto di fusione -5°C to 3°C
Colore White to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.5720
Quantità 1 kg
Beilstein 05, 515
Indice di Merck 15, 4978
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Stabilizzatore 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.