Learn More
Indene, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indene |
| CAS | 95-13-6 |
| Nomi componenti o analita | Indene |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C9 H8 |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2 |
| SMILES | C1C=Cc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1H-indene |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.16 |
| Vedi altri risultati |