Learn More
Indene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indene |
| CAS | 95-13-6 |
| Formula molecolare | C9 H8 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1H-Indene (9CI, ACI), Indene (8CI), Inden, Indonaphthene, NSC 9270 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2 |
| SMILES | C1C=Cc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1H-indene |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.16 |
| Peso formulazione | 116.0626 |