Learn More
Mettler Toledo™ Indicating Half-Cell Ion-Selective Electrodes
Codice prodotto. 10312671
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
2 to 9
4 to 10
Temperatura (sistema imperiale) operativa:
0°F to 122°F
0°F to 176°F
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Temperatura (sistema imperiale) operativa Dimensione della confezione
10312671 2 to 9 0°F to 122°F Pezzo
10414641 4 to 10 0°F to 176°F Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10312671 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51340900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1097.45€ / pezzi 1
    Risparmia 202.55€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
All ion-selective half cells require InLab™ 302 reference cell
For quick and easy determination of concentration of a variety of dissolved ions. Mettler Toledo Indicating Half-Cell Ion-Selective Electrodes have sturdy polyoxymethylene (POM) bodies.
  • Consist of a universal shaft and interchangeable ion-specific membrane module, allowing you to measure ion of your choice
  • All ion-selective half cells require InLab™ 302 reference cell (see 01-920-101, available separately), and appropriate S7 connection cable
Order Info
All are 4.75 in. long (120mm) and 0.5 in. (12mm) in diameter. For other ion-selective electrodes and membrane kits not listed here, contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Determination of Ammonium concentration of samples such as boiler feed water, food and fertilizer
Materiale Polymer Matrix
Tipi di connettore S7
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 50°C
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema imperiale) corpo 4.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) corpo 120 mm
Intervallo di pH 2 to 9
Temperatura (sistema imperiale) operativa 0°F to 122°F
Intervallo di misura della concentrazione 1 to 1E-05mol/L