Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine, pure, certified
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Indigo carmine |
| Nota nome | Pure |
| Rapporto di assorbimento | 0.98 to 1.07 |
| Contenuto di colorante | 80% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 608 to 612nm |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Beilstein | 25, 304 |
| Indice di Merck | 15, 4982 |
| Colore | Blue to Purple |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?