Learn More
Indigo Carmine, Extra Pure, SLR, C.I.73015, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10366040 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10366040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10366040 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore I/0300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 860-22-0
Formula molecolare C16H8N2Na2O8S2
Numero MDL MFCD00005723
InChI Key KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC Name disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 466.35
PubChem CID 5284351
Peso formulazione 466.34g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Blue
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indigo Carmine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico