Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine, for analysis, high purity biological stain
Codice prodotto. 10734471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10734471 500 g Glass bottle 500g
10724471 25 g Glass bottle 25g
10215680 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10734471 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 157445000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 860-22-0
Formula molecolare C16H8N2Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 466.35
Numero MDL MFCD00005723
InChI Key KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinonimo Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC Name disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indigo Carmine
Contenuto di colorante 85% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 25, 304
Indice di Merck 15, 4982
Colore Blue
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Quantità 500 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 466.34
Grado Analisi