Learn More
Indigo Carmine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11457982 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11457982 100 g
11447982 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11457982 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215263880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Indigo Carmine is used as a stain.
  • Indigo Carmine is useful in the staining of Negri bodies.
  • It can be used as a contrast stain for plasma when red nuclear stains are used.
Identificatori chimici
CAS 860-22-0
Formula molecolare C16H8N2Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 466.35
Numero MDL MFCD00005723
InChI Key KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinonimo Acid Blue 74, Indigo-5, 5'-disulfonic acid disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC Name disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Absorbance λ max (water) 608 to 610 nm
Materiale o nome chimico Indigo carmine
Nota nome Cell Biology and Analysis, Molecular Biology
Intervallo percentuale saggio ˜85%
Colore Purple
Informazioni di solubilità 10 to 50 mg/mL at 70.7°F
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 466.3
Grado Histological
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.