Learn More
Indigo Carmine Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15675830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15675830 500 mL Poly bottle 500mL
15665830 100 mL Poly bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15675830 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 55928500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 860-22-0
Formula molecolare C16H8N2Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 466.35
Numero MDL MFCD00005723
InChI Key KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
PubChem CID 5284351
IUPAC Name disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indigo carmine solution
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN UN3264
Peso formulazione 466.35g/mol
Imballaggio Poly bottle
Densità 1.01g/mL at 20°C
Colore Blue
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid