missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ System Clinical Chemistry Reagents, GGT to Uric Acid

Codice prodotto. 17713637 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Analiti rilevabili:
LDH
Total Protein Plus
Urea
Quantità:
15 x 5 mL
12 x 20 mL
Dimensione della confezione:
240mL
75mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Analiti rilevabili Quantità unitSize
17713637 LDH 15 x 5 mL 75mL
17743637 Total Protein Plus 12 x 20 mL 240mL
17733637 Urea 12 x 20 mL 240mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17713637 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 981781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    85.33€ / 75mL
    Risparmia 403.67€
    82% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Fully standardize performance with Thermo Scientific™ Indiko™ System Clinical Chemistry Reagents.

Enhance your laboratory's performance with Thermo Scientific™ Indiko™ System Clinical Chemistry Reagents. These ready-to-use assays come fully validated and compliant, featuring automatic barcoding for efficient process and reordering checks. System reagents provide timely and accurate information, helping to ensure results you can stand behind.

  • Indiko™ and Konelab™ applications utilize carefully selected methods according to IFCC and other widely used recommendations
  • Clinical chemistry methods are provided with system specified multi-calibrators and -controls with traceability to international reference materials
  • CE marked kits are compliant with the IVDD
Ordering Information: Not available in the U.S.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità CE Marked
Descrizione LDH; Kit Size: 15 x 5mL
Marchio CE Yes
Analiti rilevabili LDH
Tipo di campione Serum
Tipo Reagent
Quantità 15 x 5 mL
Forma Liquid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.