Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ System Clinical Chemistry Reagents, GGT to Uric Acid
Codice prodotto. 17743637 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Analiti rilevabili:
LDH
Total Protein Plus
Urea
Quantità:
15 x 5 mL
12 x 20 mL
Dimensione della confezione:
240mL
75mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Analiti rilevabili Quantità Dimensione della confezione
17743637 Total Protein Plus 12 x 20 mL 240mL
17713637 LDH 15 x 5 mL 75mL
17733637 Urea 12 x 20 mL 240mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17743637 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 981827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    58.76€ / 240mL
    Risparmia 168.24€
    74% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fully standardize performance with Thermo Scientific™ Indiko™ System Clinical Chemistry Reagents.
Enhance your laboratory's performance with Thermo Scientific™ Indiko™ System Clinical Chemistry Reagents. These ready-to-use assays come fully validated and compliant, featuring automatic barcoding for efficient process and reordering checks. System reagents provide timely and accurate information, helping to ensure results you can stand behind.
  • Indiko™ applications utilize carefully selected methods according to IFCC and other widely used recommendations
  • Clinical chemistry methods are provided with system specified multi-calibrators and -controls with traceability to international reference materials
  • Fully validated applications in accordance with the applicable EU regulatory requirements for IVD products permit holistic quality assurance in your lab
Ordering Information: Not available in the U.S.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Marked
Descrizione Total Protein Plus; Kit Size: 12 x 20mL
Marchio CE Yes
Analiti rilevabili Total Protein Plus
Tipo di campione Serum
Tipo Reagent
Quantità 12 x 20 mL
Forma Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Total Protein Plus
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sulfuric acid, copper(2+) salt