Learn More
Indirubin-3'-monoxime, MedChemExpress
Descrizione
Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indirubin-3'-monoxime |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 160807-49-8 |
| Colore | Black |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H11N3O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Indirubin-3'-oxime |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 37 mg/mL (133.44 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only