Learn More
Indisetron, TRC
Codice prodotto. 30390779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30390779 1 mg -
30404522 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30390779 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI5325001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141549-75-9
Formula molecolare C17H23N5O
Molecular Weight (g/mol) 313.4
Sinonimo N-[(7-endo)-3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-(3,9-Dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]non-7-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
IUPAC Name N-[(1S,5R)-3,9-dimethyl-3,9-diazabicyclo[3.3.1]nonan-7-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
SMILES CN1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H](C1)N2C)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
Specifica
Materiale o nome chimico Indisetron
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H23N5O/c1-21-9-12-7-11(8-13(10-21)22(12)2)18-17(23)16-14-5-3-4-6-15(14)19-20-16/h3-6,11-13H,7-10H2,1-2H3,(H,18,23)(H,19,20)/t11-,12-,13+
Peso formulazione 313.1903