Learn More
Indium(I) chloride, anhydrous, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11399217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
0.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11399217 5 g 5g
11389217 0.5 g 0.50g
11309227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040033.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium chloride is a lewis acid catalyst in organic reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions and it is used in high-performing solar cells such as optics and microelectronics. It applications finds in semiconductor technology, producing phosphor,low pressure sodium lamp and produce high purity chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-10-6
Formula molecolare ClIn
Molecular Weight (g/mol) 150.27
Numero MDL MFCD00148875
InChI Key APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name λ¹-indiganyliumylidene chloride
SMILES [Cl-].[In+]
Specifica
Punti di ebollizione 608°C
Materiale o nome chimico Indium(I) chloride
Punto di fusione ∼225°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Beilstein EM>13,
Informazioni di solubilità Soluble in water and THF.
Peso formulazione 150.27
Percent Purity 99.995%
Odore Chlorine-like
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.19 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride