Learn More
Indium(III) 2,4-pentanedionate, 98%
Codice prodotto. 11341329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11341329 1 g 1g
11351329 5 g 5g
11361329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11341329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013794.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used in catalysts | CAS: 14405-45-9 | C15H21InO6 | 412.15 g/mol
Used in catalysts.Indium(III) 2,4-pentanedionate is used as a precursor for the preparation of indium(III)oxide. It acts as a catalyst in the synthesis of oxindole derivatives. It finds application in gas sensors. Further, it is used in the synthesis of indium tin oxide nanocrystals. In addition to this, it is involved in the preparation of thin-film solar cells by atomic layer chemical vapor deposition with hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14405-45-9
Formula molecolare C15H21InO6
Molecular Weight (g/mol) 412.15
Numero MDL MFCD00013494
InChI Key CMGVNFXMZKDHDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetylacetone indium iii salt, indium iii tris 4-oxo-2-pentene-2-olate
PubChem CID 101644361
IUPAC Name indium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;(E)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [In+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Indium(III) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 186°C (decomposition)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in benzene; Insoluble in water.
Peso formulazione 412.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.