Learn More
Indium(III) acetate, 99.99% (metals basis)
Descrizione
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indium(III) acetate |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,mineral acid and acetic acid. |
| Peso formulazione | 291.96 |
Sicurezza e movimentazione
- Indium(III) acetate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, indium(3+) salt