Learn More
Indium(III) acetate, 99.99%, (trace metal basis), anhydrous
Codice prodotto. 11985921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11985921 50 g Glass bottle 50g
11975921 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11985921 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436980500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25114-58-3 | C6H9InO6 | 291.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25114-58-3
Formula molecolare C6H9InO6
Molecular Weight (g/mol) 291.95
InChI Key LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC Name acetic acid;indium
SMILES CC(=O)O.[In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) acetate
Punto di fusione 270.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 35.3 to 43.3% (In) (Complexometry)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 291.95
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.