Learn More
Indium(III) chloride, anhydrous, 98+%
Codice prodotto. 11339515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339515 5 g 5g
11349515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339515 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18758.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
Solubility
Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong acids and strong oxidizing agents. The molten state of indium(III) chloride may conduct electricity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-82-8
Formula molecolare InCl3
Numero MDL MFCD00011058
Specifica
Punti di ebollizione 800°C
Materiale o nome chimico Indium(III) chloride
Punto di fusione 586°C
Nota nome anhydrous
Quantità 5 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.46
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,4958
Informazioni di solubilità Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Peso formulazione 221.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride