Learn More
Indium(III) Chloride, TRC
Codice prodotto. 30399939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399939 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI5337255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Formula molecolare Cl3In
Quantità 5 g
Sinonimo Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
InChI Formula InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[In](Cl)Cl
IUPAC Name trichloroindigane
Molecular Weight (g/mol) 221.18
Peso formulazione 219.8104