Learn More
Indium(III) oxide, 99.9997%, (trace metal basis), ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 193170250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1312-43-2 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11944161
  • 184.00€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 7
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
for ultra trace analysis
Specifica
Identificatori chimici
1312-43-2
In2O3
277.63
Specifica
Indium(III) oxide
81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
In2O3
Solubility in water: insoluble
277.63
99.9997%
Glass bottle
3ppm max.
25g
1312-43-2
In2O3
15,4992
277.63
Powder
Trace Metal Basis
Solubility in water: insoluble.
Yellow
Videos
SDS Documenti