Learn More
Indium powder, -100 mesh, 99.9% (metals basis)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indium |
| Colore | Silver-White |
| Punto di fusione | 156.6°C |
| Punti di ebollizione | 2072°C |
| Aspetto | Silver white powder |
| Densità | 7.31 g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 5 g |
| Dimensioni maglia | -100 Mesh |
| Odore | Odorless |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% (Metals basis) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Indium powder
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium