Learn More
Indium powder, -100 mesh, 99.99% (metals basis)
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Indium powder |
| Colore | Silver to Gray |
| Punto di fusione | 156.6°C |
| Punti di ebollizione | 2072°C |
| Densità | 7.31 g/mL |
| Quantità | 5 g |
| Dimensioni maglia | −100 Mesh |
| Odore | Odorless |
| Forma | Powder |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Indium powder
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.