Learn More
Indium powder, -325 mesh, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11390679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11390679 25 g 25g
11300689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000151.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium
Colore Silver to Gray
Punto di fusione 156.6°C
Punti di ebollizione 2072°C
Aspetto Silver-gray powder
Densità 7.31
Quantità 25 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Powder
Peso formulazione 114.82