Learn More
Indium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12997363 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12997363 100 mL Bottle 100mL
12987363 50 mL Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12997363 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 626 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    50.72€ / 100mL
    Risparmia 18.18€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL