Learn More
Indium Tin eutectic ingot, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11460490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
5x 10 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460490 5x 10 g 50g
11363417 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460490 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018159.50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Indium Tin eutectic ingot
Punto di fusione 117°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso In:Sn; 52:48 wt%
Quantità 5x 10 g
Forma Ingot
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00144477
Percent Purity 99.99%