Learn More
Indium tin oxide, Vacuum Deposition Grade, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11375407
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11375407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042677.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50926-11-9
Formula molecolare InOSn
Molecular Weight (g/mol) 249.527
Numero MDL MFCD00171662
InChI Key AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC Name indium;oxotin
SMILES O=[Sn].[In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium tin oxide
Forma fisica Pieces
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.99%