Learn More
Indium wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis)
Codice prodotto. 11397107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 m
5 m
25 m
Dimensione della confezione:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397107 25 m 25m
11387107 1 m 1m
11377107 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11397107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011462.G9
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: approx. 5.74g/m | CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium
Colore Silver-White
Punto di fusione 156.6°C
Punti di ebollizione 2072°C
Aspetto Silvery-white wire
Quantità 25 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio >99.998% (Metals basis)
Forma Wire