Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class E2 with Certificate
Codice prodotto. 15535189 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
15535189 10 kg 1 unità
15535069 50 g 1 unità
15575069 1 kg 1 unità
15585059 1 g 1 unità
15585069 2 kg 1 unità
15595069 5 kg 1 unità
15545069 100 g 1 unità
15555069 200 g 1 unità
15565069 500 g 1 unità
15525069 20 g 1 unità
15515069 10 g 1 unità
15505069 5 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15535189
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
  • Class E2 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
Specifica
Classificazione E2
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 10 kg
Massa 10 kg
Forma Cylindrical