Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1
Codice prodotto. 15565049 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
15565049 1 g 1 unità
15535059 200 g 1 unità
15545059 500 g 1 unità
15595049 10 g 1 unità
15575049 2 g 1 unità
15575059 5 kg 1 unità
15585049 5 g 1 unità
15545189 10 kg 1 unità
15555059 1 kg 1 unità
15565059 2 kg 1 unità
15525059 100 g 1 unità
15515059 50 g 1 unità
15505059 20 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15565049
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.
  • Class F1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione F1
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 1 g
Massa 1 g
Forma Cylindrical