Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1 with certificate
Codice prodotto. 15565079 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15565079 100 g 1 unità
15585079 500 g 1 unità
15535079 10 g 1 unità
15575079 200 g 1 unità
15595079 1 kg 1 unità
15545079 20 g 1 unità
15555079 50 g 1 unità
15555189 10 kg 1 unità
15525079 5 g 1 unità
15515089 5 kg 1 unità
15515079 2 g 1 unità
15505089 2 kg 1 unità
15505079 1 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15565079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.22€
    92.30€ / pezzi 1
    Risparmia 25.92€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.
  • Class F1 stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione F1
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 100 g
Massa 100 g
Forma Cylindrical