Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F2
Codice prodotto. 15545179 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15545179 2 kg 1 unità
15565149 10 g 1 unità
15565169 500 g 1 unità
15565189 10 kg 1 unità
15585139 2 g 1 unità
15585159 100 g 1 unità
15585179 5 kg 1 unità
15545139 1 g 1 unità
15545159 50 g 1 unità
15525169 200 g 1 unità
15525149 5 g 1 unità
15505179 1 kg 1 unità
15505159 20 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15545179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    184.00€ / pezzi 1
    Risparmia 32.00€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of high accuracy class II. Fisherbrand™ Class F2 Stainless Steel Calibration Weights are also intended for use in important commercial transactions, such as those involving precious metals and stones.
  • Class F2 stainless steel calibration weight
  • Weights intended for use in the verification or calibration of class M1 and possibly class M2 weights
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione F2
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 2 kg
Massa 2 kg
Forma Cylindrical