Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class M1
Codice prodotto. 15505169 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
15505169 100 g 1 unità
15565139 1 g 1 unità
15565159 50 g 1 unità
15565179 2 kg 1 unità
15585149 10 g 1 unità
15585169 500 g 1 unità
15585189 10 kg 1 unità
15545149 5 g 1 unità
15545169 200 g 1 unità
15525179 1 kg 1 unità
15525159 20 g 1 unità
15505189 5 kg 1 unità
15505149 2 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15505169
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Fisherbrand™ Class M1 Stainless Steel Calibration Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione M1
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 100 g
Massa 100 g
Forma Cylindrical