Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class M1 with certificate
Codice prodotto. 15595149 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
1 unità
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15595149 10 g 1 unità
15535179 1 kg 1 unità
15535159 20 g 1 unità
15575139 1 g 1 unità
15575159 50 g 1 unità
15575179 2 kg 1 unità
15595169 500 g 1 unità
15595189 10 kg 1 unità
15555149 5 g 1 unità
15555169 200 g 1 unità
15515189 5 kg 1 unità
15515169 100 g 1 unità
15515149 2 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15595149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.47€
    32.05€ / pezzi 1
    Risparmia 8.42€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Fisherbrand™ Class M1 Stainless Steel Calibration Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione M1
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 10 g
Massa 10 g
Forma Cylindrical